Documentos
S16595
(3-HYDROXY-4-OXO-1,3,4-TRIPHENYLBUTYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C40H34BrO2P
Número CAS:
Peso molecular:
657.594
Número MDL:
Outras notas