Documentos
S13022
7-METHOXY-2,2-DIPHENYL-BENZO(1,3)DIOXOLE-5-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H18O5
Número CAS:
Peso molecular:
362.386
Número MDL:
Outras notas