Documentos
S12654
4-METHYL-N-[METHYL(4-METHYLPHENYL)OXIDO-LAMBDA(4)-SULFANYLIDENE]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H17NO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
323.436
Número MDL:
Outras notas