Key Documents
S101575
N,N'-BIS(4-AMINOPHENYL)-1,3-BIS(AMINOMETHYL)BENZENE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H24Cl2N4
Número CAS:
Peso molecular:
391.347
Número MDL:
Outras notas