Documentos
RNI00118
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O2
Peso molecular:
168.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3