Documentos
RNI00045
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16-Pentaoxanonadeca-1,18-diyne
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22O5
Número CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOCCOCCOCCOCCOCC#C
InChI
1S/C14H22O5/c1-3-5-15-7-9-17-11-13-19-14-12-18-10-8-16-6-4-2/h1-2H,5-14H2
chave InChI
FCPHAZIYRMYSTF-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Each AldrichCPR product will be packaged in one consolidated unit unless you specify multiple units at the time of order.