Key Documents
RNI00021
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12BNO5
Peso molecular:
249.03
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
chave InChI
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)