Documentos
R988448
2-METHOXY-4-((E)-{[2-(2-NITROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H20ClN3O7S
Número CAS:
Peso molecular:
553.982
Número MDL:
Outras notas