Documentos
R977268
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H22BrN5OS
Número CAS:
Peso molecular:
520.455
Número MDL:
Outras notas