Documentos
R975052
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2Z)-2-CHLORO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H21Cl2N5OS
Número CAS:
Peso molecular:
522.46
Número MDL:
Outras notas