Documentos
R974838
N'-[(E)-(4-ISOPROPYLPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H29N3O
Número CAS:
Peso molecular:
387.529
Número MDL:
Outras notas