Documentos
R970778
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H19ClF3N5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
545.975
Número MDL:
Outras notas