Documentos
R966185
2-((5-METHYL-2-FURYL)METHYLENE)(1,3)THIAZOLO(3,2-A)BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H10N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
282.323
Número MDL:
Outras notas