Documentos
R964751
4-METHOXY-N-(6-METHYL-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H19N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
357.416
Número MDL:
Outras notas