Documentos
R963488
DIISOPROPYL 4-[3-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H34BrN3O5
Número CAS:
Peso molecular:
608.538
Número MDL:
Outras notas