Documentos
R961043
DIISOPROPYL 4-[5-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H27Cl2NO5
Número CAS:
Peso molecular:
492.404
Número MDL:
Outras notas