Documentos
R960896
N-(1-(((3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL)AMINO)CARBONYL)-2-(2-THIENYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H25N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
399.516
Número MDL:
Outras notas