Documentos
R953822
N-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-((SEC-BUTYLAMINO)CARBONYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
366.42
Número MDL:
Outras notas