Documentos
R949035
2-BROMO-3-(4-ISOBUTYLPHENYL)PROPANOIC ACID COMPOUND WITH CYCLOHEXANAMINE (1:1)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H30BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
384.36
Número MDL:
Outras notas