Documentos
R948128
METHYL 4-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H20BrNO5
Número CAS:
Peso molecular:
422.279
Número MDL:
Outras notas