Key Documents
R942928
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-3-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H22BrN5O2
Número CAS:
Peso molecular:
516.402
Número MDL:
Outras notas