Documentos
R933643
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H17ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
420.921
Número MDL:
Outras notas