Documentos
R925276
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-4-{(2E)-2-[(1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H23N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
341.416
Número MDL:
Outras notas