Documentos
R920126
7-HYDROXY-1,3-DIMETHYL-9-(4-METHYLPHENYL)-6,7,8,9-TETRAHYDROPYRIMIDO[2,1-F]PURINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H19N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
341.373
Número MDL:
Outras notas