Documentos
R919659
8-BROMO-7-(2,3-DIHYDROXYPROPYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H13BrN4O4
Número CAS:
Peso molecular:
333.144
Número MDL:
Outras notas