Documentos
R917249
6-ME-2-(2-NITROBENZYLIDENE)-7H-(1,3)THIAZOLO(3,2-B)(1,2,4)TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H8N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
316.297
Número MDL:
Outras notas