Documentos
R916021
3-AMINO-6-PHENYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H8F3N3S
Número CAS:
Peso molecular:
319.31
Número MDL:
Outras notas