Key Documents
R915262
4-(6-AMINO-5-CYANO-3-ME-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOL-4-YL)-2-MEO-PH BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H18N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
402.413
Número MDL:
Outras notas