Documentos
R900249
2-ANILINO-3-(((3-CHLOROPHENYL)IMINO)ME)-9-METHYL-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H17ClN4O
Número CAS:
Peso molecular:
388.86
Número MDL:
Outras notas