Documentos
R899542
2-CYANO-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-N-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H22N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
298.388
Número MDL:
Outras notas