Documentos
R897949
2-CHLORO-N-(3-CYANO-1-(2-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H18ClN5O
Número CAS:
Peso molecular:
451.919
Número MDL:
Outras notas