Documentos
R897116
3-((4-ME-PH)SULFONYL)-1-(1-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H22N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
442.544
Número MDL:
Outras notas