Documentos
R896977
METHYL 2-AMINO-1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H15FN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
350.355
Número MDL:
Outras notas