Documentos
R895881
2-AMINO-1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H11N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
329.321
Número MDL:
Outras notas