Documentos
R893528
ISOBUTYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-ETHOXYPHENYL]-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H35N3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
577.705
Número MDL:
Outras notas