Documentos
R890979
2-HO-N'-(4-MEO-3-((3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ME)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H16N6O5
Número CAS:
Peso molecular:
396.365
Número MDL:
Outras notas