Documentos
R887757
5-CYCLOHEXYL-4-((4-PROPOXYBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H24N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
344.482
Número MDL:
Outras notas