Documentos
R882437
5-(2-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-4-(5-METHYL-2-FUROYL)-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H17FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
392.39
Número MDL:
Outras notas