Documentos
R873039
4-[(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY]-N'-((E)-{4-METHOXY-3-[(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL]PHENYL}METHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H20ClFN6O5
Número CAS:
Peso molecular:
538.927
Número MDL:
Outras notas