Documentos
R873020
N'-(4-MEO-3-((3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ME)BENZYLIDENE)2-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H15N7O6
Número CAS:
Peso molecular:
425.364
Número MDL:
Outras notas