Documentos
R871869
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)-N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
283.286
Número MDL:
Outras notas