Documentos
R864390
((5E)-4-OXO-5-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
479.581
Número MDL:
Outras notas