Documentos
R857750
N-(1-ADAMANTYL)-2-[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H29N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
455.646
Número MDL:
Outras notas