Documentos
R854840
N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-2-[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H20N4OS3
Número CAS:
Peso molecular:
440.612
Número MDL:
Outras notas