Documentos
R838683
METHYL ((5-((4-CHLOROBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H11ClN2O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
346.879
Número MDL:
Outras notas