Documentos
R835129
ETHYL 2-[3-HYDROXY-4-(4-METHYLBENZOYL)-2-OXO-5-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H28N2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
520.609
Número MDL:
Outras notas