Documentos
R834513
5-(4-CHLOROBENZOYL)-4-HYDROXY-6-(3-PHENOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H18ClF3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
490.87
Número MDL:
Outras notas