Documentos
R833991
ETHYL 2-[3-(4-FLUOROBENZOYL)-4-HYDROXY-2-(4-NITROPHENYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H18FN3O7S
Número CAS:
Peso molecular:
511.489
Número MDL:
Outras notas