Documentos
R828599
2-BUTYL-3-METHYL-1-(4-PYRIDINYLAMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H21N5
Número CAS:
Peso molecular:
355.446
Número MDL:
Outras notas