Documentos
R827177
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-({5-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H18N4O3S4
Número CAS:
Peso molecular:
502.659
Número MDL:
Outras notas